Fmoc-L-β-homovaline 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52182.MD H52182.03
H52182.MDEA 137 EUR
H52182.MD H52182.03
Fmoc-L-β-homovaline 95%
Fmoc-L-beta-homovaline
Purity: 95% CAS No.: 172695-33-9 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.42 Beilstein Reference: 7388393 MDL No.: MFCD01862853
Formula: C₂₁H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862853
Núm. CAS: 172695-33-9