2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (R)-2-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
H52184.MD H52184.03
H52184.MDEA 90.8 EUR
H52184.MD H52184.03
2-Benzyl-N-boc-L-proline 95%
2-Benzyl-N-boc-L-proline
Purity: 95% CAS No.: 706806-60-2 Molecular Formula: C17H23NO4 Formula Weight: 305.37 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD06795522
Formula: C₁₇H₂₃NO₄
MW: 305,37 g/mol
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795522
Núm. CAS: 706806-60-2