Fmoc-L-β-homoglutamic acid-d-t-butyl ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fmoc-β-HoGlu(OtBu)-OH, Fmoc-β-HomoGlu(OtBu)-OH
H52188.MD H52188.03
H52188.MDEA 160 EUR
H52188.MD H52188.03
Fmoc-L-β-homoglutamic acid-d-t-butyl ester 95%
Fmoc-L-beta-homoglutamic acid-d-t-butyl ester
Purity: 95% CAS No.: 203854-49-3 Molecular Formula: C25H29NO6 Formula Weight: 439.51 Melting Point: 115-120° Beilstein Reference: 8019724 MDL No.: MFCD01863053
Formula: C₂₅H₂₉NO₆
MW: 439.51 g/mol
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863053
Núm. CAS: 203854-49-3