Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Fmoc-β-HomoLys(Boc)-OH
H52189.MD H52189.03
H52189.MDEA 147 EUR
H52189.MD H52189.03
Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Fmoc-L-Nw-boc-beta-homolysine
Purity: 95% CAS No.: 203854-47-1 Molecular Formula: C27H34N2O6 Formula Weight: 482.58 Beilstein Reference: 8022293 MDL No.: MFCD01863054
Formula: C₂₇H₃₄N₂O₆
MW: 482.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002713
Núm. CAS: 203854-47-1