Fmoc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-t-butyl ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Fmoc-β-HomoAsp(OtBu)-OH, Fmoc-β-HoAsp(OtBu)-OH
H52190.MD
H52190.03
H52190.MDEA
176
EUR
H52190.MD
H52190.03
Fmoc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-t-butyl ester 95%
Fmoc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-t-butyl ester
Purity: 95%
CAS No.: 209252-17-5
Molecular Formula: C24H27NO6
Formula Weight: 425.48
Beilstein Reference: 7952342
MDL No.: MFCD01862860
Formula:
C₂₄H₂₇NO₆ MW: 425.49 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862860 Núm. CAS: 209252-17-5 |