Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Fmoc-β-HoTyr(tBu)-OH, Fmoc-β-HomoTyr(tBu)-OH
H52192.MD
H52192.03
H52192.MDEA
176
EUR
H52192.MD
H52192.03
Fmoc-O-t-butyl-L-β-homotyrosine 95%
Fmoc-O-t-butyl-L-beta-homotyrosine
Purity: 95%
CAS No.: 219967-69-8
Molecular Formula: C29H31NO5
Formula Weight: 473.57
Beilstein Reference: 8236890
MDL No.: MFCD01862862
Formula:
C₂₉H₃₁NO₅ MW: 473,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862862 Núm. CAS: 219967-69-8 |