Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD H52193.03
H52193.MDEA 83.7 EUR
H52193.MD H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95% CAS No.: 205528-30-9 Molecular Formula: C23H20N2O4 Formula Weight: 388.42 MDL No.: MFCD00672567
Formula: C₂₃H₂₀N₂O₄
MW: 388,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672567
Núm. CAS: 205528-30-9