1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52232.03
H52232.06
H52232.03EA
51.9
EUR
H52232.03
H52232.06
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Purity: 97%
CAS No.: 1758-54-9
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
MDL No.: MFCD00605540
Formula:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00499500 Núm. CAS: 1758-54-9 |