5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H52279.03
H52279.06
H52279.03EA
161
EUR
H52279.03
H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 51417-13-1
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 105-106°C
MDL No.: MFCD16658881
Formula:
C₇H₈BrNO Pto. de fusión: 105…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16658881 Núm. CAS: 51417-13-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...