(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52289.03
H52289.06
H52289.03EA
250
EUR
H52289.03
H52289.06
(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
(2-Aminoethoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10366-71-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 177-179°
MDL No.: MFCD09865417
Formula:
C₄H₉NO₃ Pto. de fusión: 177…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09865417 Núm. CAS: 10366-71-9 |