(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H52295.MD
H52295.03
H52295.MDEA
123
EUR
H52295.MD
H52295.03
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 98+%
CAS No.: 93643-24-4
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD03787926
Formula:
C₇H₁₄N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03787926 Núm. CAS: 93643-24-4 ADR: 8,II |