3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
H52299.03
H52299.06
H52299.03EA
126
EUR
H52299.03
H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 334932-13-7
Molecular Formula: C12H21NO4
Formula Weight: 243.30
MDL No.: MFCD03453252
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ MW: 243,30 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03453252 Núm. CAS: 334932-13-7 |