(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
H-D-Ser(Bzl)-ol
H52304.03
H52304.06
H52304.03EA
99.3
EUR
H52304.03
H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 58577-88-1
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD04112477
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112477 Núm. CAS: 58577-88-1 ADR: 8,III |