Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,4-Diazabicyclo[4.4.0]decane
H52305.MD
H52305.03
H52305.MDEA
222
EUR
H52305.MD
H52305.03
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine
Purity: 98+%
CAS No.: 4430-75-5
Molecular Formula: C8H16N2
Formula Weight: 140.23
Boiling Point: 68-72°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD01098257
Formula:
C₈H₁₆N₂ MW: 140.23 g/mol Pto. Ebullición: 68…72 °C (3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01098257 Núm. CAS: 4430-75-5 ADR: 8 II |