Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52308.03
H52308.06
H52308.03EA
217
EUR
H52308.03
H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 503555-96-2
Molecular Formula: C12H14ClNO4
Formula Weight: 271.70
MDL No.: MFCD02682166
Formula:
C₁₂H₁₄ClNO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682166 Núm. CAS: 503555-96-2 |