N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52309.03
H52309.06
H52309.03EA
160
EUR
H52309.03
H52309.06
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine ≥98%
N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Purity: 98+%
CAS No.: 51549-39-4
Molecular Formula: C23H31N5O4Si
Formula Weight: 469.62
MDL No.: MFCD04972281
Formula:
C₂₃H₃₁N₅O₄Si MW: 469.62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972281 Núm. CAS: 51549-39-4 |