5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Oxoisoindoline-5-boronic acid, pinacol ester
H52317.MD
H52317.03
H52317.MDEA
215
EUR
H52317.MD
H52317.03
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Purity: 96%
CAS No.: 376584-62-2
Molecular Formula: C14H18BNO3
Formula Weight: 259.11
MDL No.: MFCD11040393
Formula:
C₁₄H₁₈BNO₃ MW: 259,11 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11040393 Núm. CAS: 376584-62-2 |