2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H52324.03 H52324.06
H52324.03EA 259 EUR
H52324.03 H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine

Purity: 96% CAS No.: 162271-10-5 Molecular Formula: C7H8BrNO2 Formula Weight: 218.05 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD17015031

Formula: C₇H₈BrNO₂
MW: 218,05 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015031
Núm. CAS: 162271-10-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR