5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52330.MD
H52330.03
H52330.MDEA
188
EUR
H52330.MD
H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1169402-51-0
Molecular Formula: C12H17BN2O3
Formula Weight: 248.09
MDL No.: MFCD11878274
Formula:
C₁₂H₁₇BN₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11878274 Núm. CAS: 1169402-51-0 |