N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52345.MD
H52345.03
H52345.06
H52345.MDEA
118
EUR
H52345.MD
H52345.03
H52345.06
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Purity: 97%
CAS No.: 693-06-1
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
MDL No.: MFCD00021040
Formula:
C₃H₇NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021040 Núm. CAS: 693-06-1 EINECS: 211-741-6 |