4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H52351.MD
H52351.03
H52351.MDEA
173
EUR
H52351.MD
H52351.03
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline 96%
4-(1-Methyl-4-piperidinylmethoxy)aniline
Purity: 96%
CAS No.: 902454-26-6
Molecular Formula: C13H20N2O
Formula Weight: 220.31
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD09909628
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O MW: 220,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD09909628 Núm. CAS: 902454-26-6 ADR: 6.1,III |