4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52355.03
H52355.06
H52355.03EA
161
EUR
H52355.03
H52355.06
4-Bromofuran-2-carboxamide 96%
4-Bromofuran-2-carboxamide
Purity: 96%
CAS No.: 957345-95-8
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 189.99
MDL No.: MFCD12755858
Formula:
C₅H₄BrNO MW: 189,99 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12755858 Núm. CAS: 957345-95-8 |