7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52389.03
H52389.06
H52389.03EA
241
EUR
H52389.03
H52389.06
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97+%
CAS No.: 99365-69-2
Molecular Formula: C9H10N2O2.HCl
Formula Weight: 214.65
MDL No.: MFCD07371494
Formula:
C₉H₁₁ClN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07371494 Núm. CAS: 99365-69-2 |