4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52392.MD
H52392.03
H52392.06
H52392.MDEA
53.6
EUR
H52392.MD
H52392.03
H52392.06
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
4-Methoxyindole-2-carboxylic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 103260-65-7
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
MDL No.: MFCD02664458
Formula:
C₁₀H₉NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664458 Núm. CAS: 103260-65-7 |