Boc-aza-DL-leucine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H52412.03
H52412.06
H52412.03EA
113
EUR
H52412.03
H52412.06
Boc-aza-DL-leucine 97%
Boc-aza-DL-leucine
Purity: 97%
CAS No.: 851653-36-6
Molecular Formula: C10H20N2O4
Formula Weight: 232.28
MDL No.: MFCD04972270
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972270 Núm. CAS: 851653-36-6 |