(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52418.MD
H52418.03
H52418.MDEA
236
EUR
H52418.MD
H52418.03
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 26685-83-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Optical Rotation: -77° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD08276263
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08276263 Núm. CAS: 26685-83-6 |