(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52425.03
H52425.06
H52425.03EA
91.3
EUR
H52425.03
H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 168466-84-0
Molecular Formula: C12H18N2
Formula Weight: 190.29
MDL No.: MFCD03093374
Formula:
C₁₂H₁₈N₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093374 Núm. CAS: 168466-84-0 |