Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-Lys(Me)₂-OH
H52437.MD
H52437.03
H52437.MDEA
98.4
EUR
H52437.MD
H52437.03
Boc-Lys(ME)2-OH 97%
Boc-Lys(ME)2-OH
Purity: 97%
CAS No.: 65671-53-6
Molecular Formula: C13H26N2O4
Formula Weight: 274.36
MDL No.: MFCD00076965
Formula:
C₁₃H₂₆N₂O₄ MW: 274.361 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00076965 Núm. CAS: 65671-53-6 |