3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52453.MD
H52453.03
H52453.MDEA
49.8
EUR
H52453.MD
H52453.03
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 188-190°
MDL No.: MFCD06246052
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₄ Pto. de fusión: 188…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06246052 Núm. CAS: 199609-62-6 |