4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H52487.MD
H52487.03
H52487.MDEA
88.3
EUR
H52487.MD
H52487.03
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 481681-02-1
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD08235075
Formula:
C₇H₈BFO₃ MW: 169,95 g/mol Pto. de fusión: 124…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235075 Núm. CAS: 481681-02-1 |