3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52542.MD
H52542.03
H52542.MDEA
92.1
EUR
H52542.MD
H52542.03
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 833472-82-5
Molecular Formula: C10H13BO4
Formula Weight: 208.02
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD04115648
Formula:
C₁₀H₁₃BO₄ Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115648 Núm. CAS: 833472-82-5 |