9-Phenanthreneboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52546.03
H52546.06
H52546.03EA
42.6
EUR
H52546.03
H52546.06
9-Phenanthreneboronic acid 97%
9-Phenanthreneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 68572-87-2
Molecular Formula: C14H11BO2
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 254-256°
MDL No.: MFCD00143524
Formula:
C₁₄H₁₁BO₂ MW: 222.05 g/mol Pto. de fusión: 254…256 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00143524 Núm. CAS: 68572-87-2 |