(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52559.03
H52559.06
H52559.03EA
53.7
EUR
H52559.03
H52559.06
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 140695-85-8
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 91-94°
Optical Rotation: -20° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD02683202
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ Pto. de fusión: 91…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683202 Núm. CAS: 140695-85-8 |