(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H52562.MD
H52562.03
H52562.MDEA
142
EUR
H52562.MD
H52562.03
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 97%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 336100-47-1
Molecular Formula: C4H9NO3.HCl
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 182-183°
MDL No.: MFCD03840366
Formula:
C₄H₁₀ClNO₃ MW: 155,58 g/mol Pto. de fusión: 182…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03840366 Núm. CAS: 336100-47-1 |