trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52563.MD
H52563.03
H52563.MDEA
432
EUR
H52563.MD
H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 273221-94-6
Molecular Formula: C11H16N2O4
Formula Weight: 240.26
MDL No.: MFCD01860670
Formula:
C₁₁H₁₆N₂O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01860670 Núm. CAS: 273221-94-6 |