Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H52569.MD
H52569.03
H52569.MDEA
217
EUR
H52569.MD
H52569.03
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73397-27-0
Molecular Formula: C12H23NO5
Formula Weight: 261.32
MDL No.: MFCD04974450
Formula:
C₁₂H₂₃NO₅ MW: 261,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974450 Núm. CAS: 73397-27-0 |