Boc-L-α-methylserine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H52570.MD
H52570.03
H52570.MDEA
136
EUR
H52570.MD
H52570.03
Boc-L-α-methylserine 97%
Boc-L-alpha-methylserine
Purity: 97%
CAS No.: 84311-19-3
Molecular Formula: C9H17NO5
Formula Weight: 219.24
MDL No.: MFCD02682593
Formula:
C₉H₁₇NO₅ MW: 219,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682593 Núm. CAS: 84311-19-3 |