3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-Butyl 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1,2,3,6-Tetrahydropyridine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
H52574.03 H52574.06
H52574.03EA 103 EUR
H52574.03 H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97% CAS No.: 85838-94-4 Molecular Formula: C10H17NO2 Formula Weight: 183.25 Boiling Point: 78-84°/5mm MDL No.: MFCD04972245
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,25 g/mol
Pto. Ebullición: 78…84 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,029
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972245
Núm. CAS: 85838-94-4