Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fullerene carbon nanotube
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 99.5 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Pto. de fusión: > 280 °C
Densidad: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 308068-56-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01447