4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
H52602.MD
H52602.03
H52602.MDEA
93.5
EUR
H52602.MD
H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850568-41-1
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 278-280°
MDL No.: MFCD06659818
Formula:
C₉H₁₂BNO₃ MW: 193.01 g/mol Pto. de fusión: 278…280 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659818 Núm. CAS: 850568-41-1 |