(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid dehydrate hydrochloride, 6-Aminobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol hydrochloride
H52629.MD
H52629.03
H52629.MDEA
210
EUR
H52629.MD
H52629.03
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride 95%
(5-Amino-2-hydroxymethylphenyl)boronic acid hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 117098-93-8
Molecular Formula: C7H8BNO2.HCl
Formula Weight: 185.42
Melting Point: 300°
MDL No.: MFCD04115645
Formula:
C₇H₉BClNO₂ MW: 185,42 g/mol Pto. de fusión: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115645 Núm. CAS: 117098-93-8 |