2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminocarbonylphenylboronic acid
H52642.MD
H52642.03
H52642.MDEA
112
EUR
H52642.MD
H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Formula:
C₇H₈BNO₃ Pto. de fusión: 226…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179454 Núm. CAS: 380430-54-6 |