4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, (4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methylamine hydrochloride, 4-Aminomethylphenylboronic acid pinacol ester HCl
H52691.MD
H52691.03
H52691.MDEA
64.2
EUR
H52691.MD
H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 850568-55-7
Molecular Formula: C13H20BNO2.HCl
Formula Weight: 269.58
Melting Point: 228-238°
MDL No.: MFCD02179455
Formula:
C₁₃H₂₀BNO₂·HCl Pto. de fusión: 228…238 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179455 Núm. CAS: 850568-55-7 |