tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Piperidylmethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (4-Piperidylmethyl)carbamate, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)piperidine, 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,31 g/mol Pto. de fusión: 106…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631214 Núm. CAS: 135632-53-0 ADR: 8,III |