(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
H52727.03
H52727.06
H52727.03EA
101
EUR
H52727.03
H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 119020-01-8
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Boiling Point: 98-112°/1mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD03419257
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Pto. Ebullición: 98…112 °C (1 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03419257 Núm. CAS: 119020-01-8 ADR: 8,III |