Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
H52731.03
H52731.06
H52731.03EA
215
EUR
H52731.03
H52731.06
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97%
CAS No.: 171110-72-8
Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl
Formula Weight: 280.75
Melting Point: ca 185° dec.
Optical Rotation: -40° (c=2 in methanol)
MDL No.: MFCD03787927
Formula:
C₁₁H₂₁ClN₂O₄ MW: 280.75 g/mol Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03787927 Núm. CAS: 171110-72-8 |