Fmoc-Hyp-OH 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
H52740.03
H52740.06
H52740.03EA
39.7
EUR
H52740.03
H52740.06
Fmoc-Hyp-OH 97%
Fmoc-Hyp-OH
Purity: 97%
CAS No.: 88050-17-3
Molecular Formula: C20H19NO5
Formula Weight: 353.37
Melting Point: 189-193°
Optical Rotation: -60° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151929
Formula:
C₂₀H₁₉NO₅ MW: 353,374 g/mol Pto. de fusión: 189…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151929 Núm. CAS: 88050-17-3 |