(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
H52775.MD H52775.03
H52775.MDEA 254 EUR
H52775.MD H52775.03
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 62023-65-8 Molecular Formula: C15H21NO5 Formula Weight: 295.34 Beilstein Reference: 5909790 MDL No.: MFCD00057841
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057841
Núm. CAS: 62023-65-8