(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
H52779.MDEA
132
EUR
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24716-93-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Optical Rotation: +77° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01318270
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318270 Núm. CAS: 24716-93-6 |