cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Boc-cis-4-CN-Pro-OMe, (2S,4S)-1-tert-Butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4S)-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
H52783.MD
H52783.03
H52783.MDEA
213
EUR
H52783.MD
H52783.03
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 487048-28-2
Molecular Formula: C12H18N2O4
Formula Weight: 254.29
MDL No.: MFCD03787928
Formula:
C₁₂H₁₈N₂O₄ MW: 254.286 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03787928 Núm. CAS: 487048-28-2 |